Blei(II)acetat Trihydrat 99,5-102,0%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Bleidiacetat Trihydrat, Bleizucker, Essigsäure Blei(II)salz Trihydrat

32307.9050
HONE32307.9050EA 0 EUR
HONE32307.9050
Blei(II)acetat Trihydrat 99,5-102,0%, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Molecular Weight: 379,34 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 2,550 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay 99.5 - 102.0 %
Insoluble in acetic acid Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Total nitrogen (as NO₃) Max. 0.001 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR