(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: Honeywell Chemicals
65166.9025
HONE65166.9025EA 0 EUR
HONE65166.9025
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7