Medizinische Masken, Typ IIR
Lieferant: Medicom
M36101-40
HOPEM36101-40EA 142 EUR
HOPEM36101-40
Medizinische Masken, Typ IIR
Masken OP-Masken
Medizinisches Produkt: Klasse I - Medizinischer Maskentyp: Type IIR - Elastisch.
  • Schützt die Umgebung vor vom Träger abgegebenen Tröpfchen und bietet gleichzeitig Schutz vor biologischen Flüssigkeitsspritzern
  • Wirksam gegen Bakterien, Partikel und Viren (BFE-, PFE- und VFE-geprüft)
  • Kolmi®-Masken verfügen über die exklusive Origami-Falt- und Smile-Schweißdesigns für mehr Komfort und perfekte Anpassung an das Gesicht des Trägers
  • Hypoallergen
Standards:
Verpackung:
Bestellen