Taschen-Salzmeter, EC-basiert, LAQUAtwin Salt-11
Lieferant: HORIBA
3999960128
HORI3999960128EA 170 EUR
HORI3999960128
Taschen-Salzmeter, EC-basiert, LAQUAtwin Salt-11
Elektrochemische Messgeräte Salzgehalt-Messgeräte
Dieses wasserfeste Taschen-Salzmeter ist mit einem einzigartigen flachen Sensor ausgestattet, der schnelle, genaue und direkte Messungen in Mikroproben von nur 0,12 ml ermöglicht. Es ist nicht erforderlich, den Sensor in die Probe einzutauchen, denn bereits wenige Tropfen sind ausreichend.
  • Automatische Bereichsänderung, automatische Temperaturkompensation, automatische Standarderkennung
  • Automatische Haltefunktion/Autostabilität
  • Robustes, wasserfestes ABS-Gehäuse, LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
  • Automatisches Abschalten nach 30 Minuten, Batterietiefstandsanzeige
  • 400 Stunden Batterielaufzeit (ständige Nutzung ohne Hintergrundbeleuchtung)
  • Kein Becher zur Kalibrierung des Messgerätes oder zur Messung von Proben erforderlich
  • Austauschbare Elektrode
Ideal zur Messung der NaCl-Konzentration (%) in Wasser oder im Boden.
Lieferumfang: Wird mit S071-Sensor, 0,5 % und 5,0 % NaCl Standardlösungen à 14 ml, Konditionierlösung (4 ml), 2× CR2032-Batterien, Tropfpipette, Bedienungs- und Kurzanleitung und Aufbewahrungskoffer geliefert. Ersatz-Elektrode separat erhältlich.