für Zweihalskolben Typ :HIZ-450C CE-Zeichen :keine CE Kennzeichnung notwendig max. Betriebstemp. :450 C Glasgefäß :Rundkolben, Zweihals Inhalt :250 ml Durchmesser innen :85 mm Bodenlochdurchmesser:40 mm Heizfläche :Glasgewebe Feuchtigkeitsdicht :n 1 * 1 ST
Lieferant: HORST
für Zweihalskolben Typ :HIZ-450C CE-Zeichen :keine CE Kennzeichnung notwendig max. Betriebstemp. :450 C Glasgefäß :Rundkolben, Zweihals Inhalt :250 ml Durchmesser innen :85 mm Bodenlochdurchmesser:40 mm Heizfläche :Glasgewebe Feuchtigkeitsdicht :n 1 * 1 ST