Thermisches Isolierband
Lieferant: HORST
100211
HORS100211EA 234 EUR
HORS100211
Thermisches Isolierband
Klebebänder
Flauschig-weiches Stapelfaserband (BCTEX-Gewebeband), ideal zum Bandagieren und Isolieren von beheizten Strecken.
  • Maximale Einsatztemperatur bis zu 1000 °C
  • Mit einer Stärke von 2 mm
Länge: 25,0 m