IG- D=70*L=350 mm 350C Isoliermanschette textil Nenntemperatur :350 C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :350 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmant 1 * 1 ST
Lieferant: HORST
IG- D=70*L=350 mm 350C Isoliermanschette textil Nenntemperatur :350 C Innendurchmesser :70 mm Isolationsstärke :30 mm Außendurchmesser :130 mm Länge :350 mm Aussparungen :nein Material Heizfläche :Glasgewebe Isolationsmaterial :Glasfaser Außenmant 1 * 1 ST