DEGASi® Prep+ Stand-Alone-Entgaser
Lieferant: COLLECTION PREFIX HPLC
0001-0220-L 0001-0120 0001-0220 0001-0420 0001-0420-L 0001-0420-XL
HPLC0001-0220-LEA 8000 EUR
HPLC0001-0220-L HPLC0001-0120 HPLC0001-0220 HPLC0001-0420 HPLC0001-0420-L HPLC0001-0420-XL
DEGASi® Prep+ Stand-Alone-Entgaser
Entgaser
DEGASi® PREP+ verwendet eine revolutionäre neue Technologie, die es ermöglicht, organische Lösungen mit höheren Durchflussraten kostengünstig zu entgasen.
  • Herausragender Durchflussweg mit chemischer Verträglichkeit
  • Ultrahohe Entgasungseffizienz
  • Neue kosteneffiziente Technologie
  • Maximale Durchflussrate: 200 ml/min
  • Flüssigkeitsanschluss: ¹/₄"-28 Buchse
DEGASi® PREP+ ist die perfekte Wahl für die effiziente Entgasung vieler Flüssigkeitsarten bei hohen Durchflussraten von bis zu 75 bis 100 ml/min pro Kammer. Erhältlich mit 1, 2 und 4 Kanälen undMore Product Information