Hydrochinon
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
HT1014-10TAB
HT1014-10TABEA 158 EUR
HT1014-10TAB
Hydrochinon
Hydrochinon
Intended for use in the Silver Stain (Steiner-Steiner) kit. Hydroquinone, 0.5 g each, with excipients.
Formel: C₆H₄(OH)₂
Flammpunkt: 165 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002339
CAS-Nummer: 123-31-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) White to Off White
Appearance (Form)
Intact
Round Tablet
Performance Conforms
Expiration Date Period 24 months