Sharpsafe® Ökologische 5. Generation Recycelte Nadelbehälter
Lieferant: Hospidex
SHA-51202431 SHA-51405610 SHA-51405720 SHA-51455610 SHA-51455720 SHA-51502610 SHA-51702610 SHA-51703610 SHA-51704610 SHA-51707610 SHA-51732610 SHA-51733610 SHA-51902610 SHA-51912613 SHA-51922613 SHA-50502610 SHA-51005610 SHA-51005720 SHA-51105610 SHA-51105720 SHA-51116610 SHA-51152610 SHA-51172610 SHA-51602610 SHA-51602720 SHA-51802431
HUARSHA-51202431EA 503 EUR
HUARSHA-51202431 HUARSHA-51405610 HUARSHA-51405720 HUARSHA-51455610 HUARSHA-51455720 HUARSHA-51502610 HUARSHA-51702610 HUARSHA-51703610 HUARSHA-51704610 HUARSHA-51707610 HUARSHA-51732610 HUARSHA-51733610 HUARSHA-51902610 HUARSHA-51912613 HUARSHA-51922613 HUARSHA-50502610 HUARSHA-51005610 HUARSHA-51005720 HUARSHA-51105610 HUARSHA-51105720 HUARSHA-51116610 HUARSHA-51152610 HUARSHA-51172610 HUARSHA-51602610 HUARSHA-51602720 HUARSHA-51802431
Sharpsafe® Ökologische 5. Generation Recycelte Nadelbehälter
Behälter Abfallbehälter für spitze/scharfe Abfälle
Sharpsafe®, schon immer ein nachhaltiger Vorreiter beim Schutz vor Stichverletzungen und Nachhaltigkeit beim Verpacken von medizinischen Abfällen, präsentiert die recycelten Nadelbehälter der 5. Generation.
  • Effizientere Verringerung von Stich- und Schnittverletzungen
  • Verringerter CO2-Fußabdruck (recycelter Kunststoff, Made in Europe)
  • Einfacher Aufbau mit 4 Klicks und intuitive, einhändige Trennung
  • Klare Anzeige der Füllgrenze
  • Temporärer und permanenter Verschluss
  • Durchstichfestigkeit
  • Klare Etikettierung in lokalen Sprachen
Die Sharpsafe®-Reihe mitMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable Umweltschonende Herstellung
Umweltzertifizierung ISO 14001 (EMS 74142)