Unistat 515w mit Regler Pilot ONE Kälte-Wärme Umwälzthermostat Temperaturbereich: -50 ... 250 C Kälteleistung bei 0C: 5,3 kW Kälteleistung bei -40C: 0,9 kW Heizleistung: 12 kW Druckpumpe max.: 112 l/min / 1.5 bar Pumpenanschluss: M30x1,5 AG Netz 1 * 1 ST
Lieferant: HUBER
Unistat 515w mit Regler Pilot ONE Kälte-Wärme Umwälzthermostat Temperaturbereich: -50 ... 250 C Kälteleistung bei 0C: 5,3 kW Kälteleistung bei -40C: 0,9 kW Heizleistung: 12 kW Druckpumpe max.: 112 l/min / 1.5 bar Pumpenanschluss: M30x1,5 AG Netz 1 * 1 ST