Wasserbäder und Umwälzthermostate, Polycarbonat
Lieferant: HUBER
2037.0057.01 2049.0001.01 2050.0001.01 2053.0001.01 2051.0001.01 2052.0001.01
HUBE2037.0057.01EA 2360 EUR
HUBE2037.0057.01 HUBE2049.0001.01 HUBE2050.0001.01 HUBE2053.0001.01 HUBE2051.0001.01 HUBE2052.0001.01
Wasserbäder und Umwälzthermostate, Polycarbonat
Umwälzthermostate Offene Umwälzsysteme Bäder mit abnehmbarem Umwälzthermostat
Diese Wärme-Umwälzthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl sind einfach zu benutzen und eignen sich für viele Anwendungen, z. B.: Proben-Temperaturregelung, Analysen, Materialprüfung oder Lebensmittelprüfung. Die Geräte bieten eine hohe Temperaturbeständigkeit und sind mit einem Übertemperatur- und Füllstandsschutz ausgestattet, der sich für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten eignet und die Anforderungen der Sicherheitsklasse III/FL (DIN 12876) erfüllt. Eine leistungsstarke Druck-/Saugpumpe garantiert eine optimale Umwälzung und homogene Temperatur imMore Product Information