mit neuem Regler OLÉ Umwälzkühler Temperaturbereich: -20 ... 40 °C Kälteleistung bei 15°C: 1,5 kW Kälteleistung bei 0°C: 1 kW Druckpumpe max.: 25 l/min / 2.5 bar Pumpenanschluss: G3/4 AG Netzanschluss: 220-240V 1~/2~ 50Hz - mit Kältemittel R-449A - 1 * 1 ST
Lieferant: HUBER
mit neuem Regler OLÉ Umwälzkühler Temperaturbereich: -20 ... 40 °C Kälteleistung bei 15°C: 1,5 kW Kälteleistung bei 0°C: 1 kW Druckpumpe max.: 25 l/min / 2.5 bar Pumpenanschluss: G3/4 AG Netzanschluss: 220-240V 1~/2~ 50Hz - mit Kältemittel R-449A - 1 * 1 ST