Ballon-Stopfen-Set für Ballons/Vorratsbehälter Set bestehend aus: Schraubstopfen HD-PE, natur mit Breitgewinde 22 mm, O-Ring 25x2 mm LD-PE, blau und O-Ring 12x2,5 mm LD-PE, blau, lebensmittelgeeignet 1 * 10 ST
Lieferant: hünersdorff GmbH
Ballon-Stopfen-Set für Ballons/Vorratsbehälter Set bestehend aus: Schraubstopfen HD-PE, natur mit Breitgewinde 22 mm, O-Ring 25x2 mm LD-PE, blau und O-Ring 12x2,5 mm LD-PE, blau, lebensmittelgeeignet 1 * 10 ST