Aufrechte Regale, Norm 5
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0101325 0101295 0101315
HUPF0101325EA 239 EUR
HUPF0101325 HUPF0101295 HUPF0101315
Aufrechte Regale, Norm 5
Möbel Regale
Modulares Regalsystem aus hochwertigem Edelstahl 1.4301 im hygienischen Design nach DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei –40 bis +60 °C (–40 bis +140 °F), zur geraden Anordnung Linie oder zur Schrägaufstellung mit Eckhaken, in der Länge frei verlängerbar.
  • Edelstahl
  • Teilung 150 mm
Ständer aus 25×25 mm Vierkantrohren, verbunden und stabilisiert durch eingepresste, kreuzweise verlaufende 50×2 mm Ständerspeichen. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff, höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 25 mm als hygienischer Ständerabschluss. Angeschweißte Regalbolzen Ø 7 mm im Abstand von 150 mm zur einfachen Befestigung der Regale.