Abräumwagen, 3 Regale
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
0127772
HUPF0127772EA 1410 EUR
HUPF0127772
Abräumwagen, 3 Regale
Transportwagen
Trolley in robuster, selbst tragender und hygienischer Ausführung, gefertigt aus hochwertigem Edelstahl.
  • Rundrohrrahmen mit verschweißten tiefgezogenen Fachböden mit Profilrand
  • Unterseitig mit Schalldämmung ausgekleidet Hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt
  • Zur einfachen Reinigung entwickelt
Oberster Boden mit verschweißter, 3-seitiger Edelstahlschürze. Beidseitig in den Rohrrahmen integrierte Schubstangen sorgen für gute Manövrierfähigkeit. 4 Polyethylen-Scheibenpuffer dienen als Anfahrschutz und schützen den Wagen allseitig sowie gebäudeseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen läuft auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststeller, Ø 125 mm (4,9''), mit Bolzenbefestigung.
Der Abräumwagen ARW ist ein betriebsfertig geliefertes, verschweißtes Modell und verfügt über die größte nutzbare Höhe zwischen den Böden bei gleichzeitig umfangreicher Auswahl an Zusatzoptionen.