Sterilgutkörbe für ISO-Einheiten
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7214006 7214016
HUPF7214006EA 346 EUR
HUPF7214006 HUPF7214016
Sterilgutkörbe für ISO-Einheiten
Körbe Drahtkörbe
Sterilgutkorb mit Einschubrahmen für Transport, Lagerung und Bereitstellung von Sterilgut in Weichverpackungen, ohne Containereinsatz.
  • Aus elektropoliertem Edelstahl
  • Mit U-Schienen kompatiblem Schubrahmen
  • In- und aufeinander stapelbar
Korb in spülmaschinentauglicher und sterilisationsfähiger Ausführung aus hochwertigem, elektrolytisch poliertem Edelstahl-Rundmaterial. Korb mit oberem Einschubrahmen zum Einschieben in L- oder U-Profilschienen von Schrankanlagen, Norm 5-Medidul-Regalen oder Hupfer Känguruh-System® geeignet. Durch die spezielleMore Product Information