Metalladapter für flexible Metallschläuche
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
1290080
HWSA1290080EA 1490 EUR
HWSA1290080
Metalladapter für flexible Metallschläuche
Fittings und Verbinder
Metalladapter mit integriertem PT 100-Fühler, für flexible Metallschläuche.