Pulvertrichter Borosilikatglas 3.3 mit Kern NS 29/32 größter Durchmesser 100mm Höhe ca. 170mm 1 * 1 ST
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
Pulvertrichter Borosilikatglas 3.3 mit Kern NS 29/32 größter Durchmesser 100mm Höhe ca. 170mm 1 * 1 ST