Heizhaube für HWS-Reaktionsgefäß A, NW 150, Inhalt 1000ml, beheizte Höhe 85mm, 230 Volt, 400 Watt, max. 450°C, mit 2 Heizzonen, Leistungssteuerung 25/50/100%, mit 4 Klemmhaken 1 * 1 ST
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
Heizhaube für HWS-Reaktionsgefäß A, NW 150, Inhalt 1000ml, beheizte Höhe 85mm, 230 Volt, 400 Watt, max. 450°C, mit 2 Heizzonen, Leistungssteuerung 25/50/100%, mit 4 Klemmhaken 1 * 1 ST