Körper und Rührwellenaufnahme aus PEEK medienberührte Dichtungs-O-Ringe und Gleitlagerdichtungen aus Perfluor (Kalrez o.ä.) für Wellen-Ø 10 mm, mit Adapter NSK 29/32, 1 * 1 ST
Lieferant: HWS LABORTECHNIK