HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper in PEEK Rührwellenaufnahme aus PEEK Dichtungen aus Viton für Wellen-Ø 16 mm, mit NS 45/40 1 * 1 ST
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper in PEEK Rührwellenaufnahme aus PEEK Dichtungen aus Viton für Wellen-Ø 16 mm, mit NS 45/40 1 * 1 ST