HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper und Rührwellenaufnahme aus PEEK medienberührte O-Ring-Dichtungen aus Perfluor (/Kalrez o.ä.) Gleitlagerdichtung aus Viton für Wellen- 16 mm, mit Adapter NS 45/40 1 * 1 ST
Lieferant: HWS LABORTECHNIK
HWS-Gleitring-Rührverschluss, neue Form, Körper und Rührwellenaufnahme aus PEEK medienberührte O-Ring-Dichtungen aus Perfluor (/Kalrez o.ä.) Gleitlagerdichtung aus Viton für Wellen- 16 mm, mit Adapter NS 45/40 1 * 1 ST