Zellkulturmedien, Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM), High Glucose, HyClone™
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH30022.02 SH30022.01 SH30243.01 SH30285.01 SH30022.FS SH30022.LS SH30081.01 SH30081.02 SH30081.FS SH30081.LS SH30284.01 SH30284.02 SH30285.02 SH30243.02 SH30243.FS SH30243.LS SH30585.02
HYCLSH30022.02EA 58.9 EUR
HYCLSH30022.02 SH30022.01 HYCLSH30243.01 SH30285.01 HYCLSH30022.FS HYCLSH30022.LS HYCLSH30081.01 HYCLSH30081.02 HYCLSH30081.FS HYCLSH30081.LS HYCLSH30284.01 HYCLSH30284.02 HYCLSH30285.02 HYCLSH30243.02 HYCLSH30243.FS HYCLSH30243.LS HYCLSH30585.02
Zellkulturmedien, Dulbecco's Modified Eagles Medium (DMEM), High Glucose, HyClone™
Zellkulturmedien
HyClone™ DMEM-Flüssigmedien mit hohem Glucosegehalt unterstützen das Zellwachstum in der Forschung, in der Upstream-Prozessentwicklung und in Zellkultur-Herstellungsprozessen.
  • Hergestellt in cGMP-konformen (21 CFR 820) und nach ISO 9001 zertifizierten Einrichtungen
  • Effektivität und Homogenität mit HyClone™-Seren geprüft
DMEM-Medien enthalten im Vergleich zu herkömmlichen Basalmedien höhere Konzentrationen von Vitaminen, Mineralien und Aminosäuren. Zur Zusammensetzung des DMEM-Mediums gehört außerdem Eisennitrat, wodurch dieses Zellkulturmedium auch für bestimmte Zelllinien geeignet ist, die Eisen für das Zellwachstum benötigen. HyClone™ DMEM-Medien sind in Formulierungen mit hoher oder niedriger Glucosekonzentration sowie mit oder ohne L-Glutamin, Magnesium und Natriumpyruvat erhältlich. Weitere optionale DMEM-Formulierungen enthalten Phenolrot als pH-Indikator. Alle erhältlichen DMEM-Produkte enthalten einen Natriumbicarbonat-Puffer mit oder ohne HEPES, um einen optimalen pH-Wert für die Kultivierung aufrechtzuerhalten.
Die HyClone™ DMEM-Rohstoffkomponenten werden durch strenge Qualitätskontrollen geprüft, um eine chargenübergreifende Konsistenz zu gewährleisten. DMEM-Flüssigmedien wurden mit gereinigtem Wasser hydriert und steril filtriert.
DMEM wird für eine Vielzahl von Säugerzellkultur-Herstellungsprozessen und Forschungsanwendungen eingesetzt. Die Formulierungen der DMEM-Medien unterstützen Tumorigenitätsstudien, Virusreplikationsanalysen und Untersuchungen zum Einfluss von Zellkulturmedien auf die Genexpression. Das DMEM-Medium wird üblicherweise für adhärente Zellen verwendet und ist das Zellkulturmedium erster Wahl für Hybridoma-, Fibroblasten-, Nerven- und glatte Muskelzelllinien sowie viele andere Gewebearten. DMEM wird häufig mit fetalem Kälberserum (FBS) kombiniert, da die DMEM-Zusammensetzungen nicht die zur Förderung des Zellwachstums notwendigen Wachstumsfaktoren, Proteine, Hormone oder Lipide enthalten.