Zellkulturmedien, HyClone™ ActiPro™
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
SH31039.02 SH31039.01
HYCLSH31039.02EA 209 EUR
HYCLSH31039.02 SH31039.01
Zellkulturmedien, HyClone™ ActiPro™
Zellkulturmedien
HyClone™ ActiPro™ Medien wurde formuliert, um in Bioprozessen in Zelllinien aus Ovarien des chinesischen Zwerghamsters (CHO) eine hohe Ausbeute an rekombinanten Proteinen zu erzielen. Das Kulturmedium ist chemisch definiert, frei von tierischen Bestandteilen (ADCF) und für die Proteinexpression und -produktion mit hoher Ausbeute in Batch- oder CHO-Fed-Batch-Zellkulturprozessen optimiert.
  • Zeigt hohe Ausbeuten an rekombinantem Protein
  • Enthält kein Hypoxanthin und Thymidin (HAT-Supplement)
  • Chemisch definierte ADCF mAb-Medienformulierung
  • Produktionsmedium für Batch- oder Fed-Batch-Fermentationsprozesse
HyClone™ ActiPro™ Zellkulturmedium ist sowohl flüssig als auch pulverförmig für Zellkultur-Bioprozesse erhältlich. Dieses chemisch definierte Medium ist für die Verwendung in Kombination mit HyClone™ ActiSM™ Medium und den Supplementen Cell Boost™ 7a und Cell Boost™ 7b vorgesehen. ActiPro™ Medien und Supplemente sind für die industrielle Produktion rekombinanter Proteine ​​formuliert, einschließlich solcher, die komplexe posttranslationale Modifikationen und korrekte Proteinfaltung erfordern. Darüber hinaus kann dieses speziell entwickelte ActiPro™-System aus Medien und Supplementen die Produktionszeit erheblich verkürzen.
Das ActiPro™-System eignet sich für die allgemeine Zellkulturbioproduktion mit CHO-Zelllinien wie CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 und CHO-S. ActiPro™ Zellkulturmedien und -supplemente wurden speziell für die Adaptation und CHO-Proteinproduktion entwickelt. ActiPro™ Medien und Supplemente sind ausgewogene Formulierungen aus Aminosäuren, Vitaminen, Salzen, Spurenelementen und weiteren Komponenten, die den Stoffwechselbedarf von CHO-Zellen in der Produktion decken. Das Zellkultursystem enthält keine Peptide, Hydrolysate, Phenolrot, 2-Mercaptoethanol oder Wachstumsfaktoren wie Insulin, um die Konsistenz von Charge zu Charge und die Effizienz des Zellkulturbioprozesses zu gewährleisten. Für schnell wachsende CHO-Zellen mit höherem Kohlenstoffverbrauch ist eine Glukosesupplementierung erforderlich.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten