N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat

TS-38829
HYPETS-38829EA 488 EUR
HYPETS-38829
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 34 °C
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR