N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

TS-38833
HYPETS-38833EA 197 EUR
HYPETS-38833
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel: C₈H₁₈F₃NOSi₂
MDL: MFCD00008269
CAS-Nummer: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR