N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid für die GC-MS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Methyl-N-(trimethylsilyl)-2,2,2-trifluoracetamid, MSTFA

TS-48910
HYPETS-48910EA 178 EUR
HYPETS-48910
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid für die GC-MS
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Molecular Weight: 199.25 g/mol
Siedepunkt: 130
Dichte: 1.07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR