N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan zur GC-Derivatisierung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
TS-48915
HYPETS-48915EA 232 EUR
HYPETS-48915
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan zur GC-Derivatisierung
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid mit 1% Chlortrimethylsilan
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6