Chlortrimethylsilan
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: TMCS, Trimethylsilylchlorid, Trimethylchlorsilan, TMSC
TS-88530
HYPETS-88530EA 433 EUR
HYPETS-88530
Chlortrimethylsilan
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Molecular Weight: 108,64 g/mol
Siedepunkt: 59 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25