Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isobarbitursäure, Isobarbituric acid, 2,4,5-Trihydroxypyrimidine
I0627-1G
I0627-1GEA 133 EUR
I0627-1G
Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion, Supelco®
Dihydropyrimidin-2,4,5(3H)-trion
Formel: C₄H₄N₂O₃
Molecular Weight: 128,09 g/mol
Siedepunkt: 410 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 330…340 °C
MDL: MFCD00082987
CAS-Nummer: 496-76-4
EINECS: 207-829-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=210419a6074000d982e7d89891289e160dfe5a14&vid=210419a6074000d982e7d89891289e160dfe5a14&prid=web&clid=SAPDAM