L(-)-Tyrosin
Lieferant: IBS Stock Items
L-TYROSIN
IBSAL-TYROSINEA 0 EUR
IBSAL-TYROSIN
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 285 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002606
CAS-Nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907