Siliciumdioxid, Silitech
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Silicium(IV)oxid
0202071
ICNA0202071EA 490 EUR
ICNA0202071
Siliciumdioxid, Silitech
Siliciumdioxid
Mean Pore Size: 60Å
Particle Size: 32-63 µm
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1719
Dichte: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Merck Index: 14,08493