Aluminiumoxid neutral, MP EcoChrom™ H15152
Lieferant: MP Biomedicals
0204654
ICNA0204654EA 0 EUR
ICNA0204654
Aluminiumoxid neutral, MP EcoChrom™ H15152
Aluminiumoxid neutral
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1