Siliciumdioxid
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: Silicium(IV)oxid
0204660
ICNA0204660EA 1862 EUR
ICNA0204660
Siliciumdioxid
Siliciumdioxid
Specific Surface Area: 500-600 m2/g
Particle Size: 63-100 µm
Weight: 0.4-0.5 g/ml pH: 7.0
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Dichte: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9