L(+)-Cystein, weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0210144425 0210144480 0210144490
ICNA0210144425EA 51.1 EUR
ICNA0210144425 ICNA0210144480 ICNA0210144490
L(+)-Cystein, weißes Pulver
L-Cystein
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
Melting Point 213 - 235°C (dec)
Optical Rotation +7 ° to +13 ° (c=2, 1N HCl)
pH 4 - 8 (5% aq soln)
Refractive Index 8.8 ° (C=8, 1mol/L HCl) (Lit.)