2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid ≥99%, gelbes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
|
Achtung
|
0210206625
0210206605
02102066.1
02102066.5
0210206601
ICNA0210206625EA
1803
EUR
ICNA0210206625
ICNA0210206605
ICNA02102066.1
ICNA02102066.5
ICNA0210206601
2-(4-Iodphenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazoliumchlorid ≥99%, gelbes Pulver
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Formel:
C₁₉H₁₃ClIN₅O₂ Schmelzpunkt: 227…229 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011961 CAS-Nummer: 146-68-9 EINECS: 205-676-2 |