DL-Lithiumlactat ≥98%, weißgraues Puder

Lieferant: MP Biomedicals

Synonyme: DL-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-Milchsäure Lithiumsalz, (±)-2-Hydroxypropionsäure Lithiumsalz

0210213410 0210213480
ICNA0210213410EA 76.4 EUR
ICNA0210213410 ICNA0210213480
DL-Lithiumlactat ≥98%, weißgraues Puder
DL-Lithiumlactat

L-(+)-Lactic acid lithium salt is a fermentation acid from milk or carbohydrates.


Soluble in water.


Bitte beachten Research Use Only (RUO).

Formel: H₃CCH(OH)COOLi
Molecular Weight: 96.01 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065399
CAS-Nummer: 867-55-0

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR