α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit

Lieferant: MP Biomedicals

Synonyme: 9Z,12Z,15Z-Octadecatriensäure, Linolensäure, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatriensäure, ALA

0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 359 EUR
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
α-Linolensäure 45 - 65%, Flüssigkeit
α-Linolensäure

Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.

Formel: C₁₈H₃₀O₂
Molecular Weight: 278.44 g/mol
Siedepunkt: 443
Schmelzpunkt: -9,5
MDL: MFCD00065720
CAS-Nummer: 463-40-1
Merck Index: 12,05530

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR