Safflower oil für die Nahrungsmittelindustrie

Lieferant: MP Biomedicals

0210288890 0210288891
ICNA0210288890EA 105 EUR
ICNA0210288890 ICNA0210288891
Safflower oil für die Nahrungsmittelindustrie
Safflower oil
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132216
CAS-Nummer: 8001-23-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR