Safflower oil für die Nahrungsmittelindustrie
Lieferant: MP Biomedicals
0210288890
0210288891
ICNA0210288890EA
105
EUR
ICNA0210288890
ICNA0210288891
Safflower oil für die Nahrungsmittelindustrie
Safflower oil
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00132216 CAS-Nummer: 8001-23-8 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...