Stärke, löslich (aus Kartoffel), Pulver, Reagenzqualität

Lieferant: MP Biomedicals

Synonyme: Amylodextrin, Vitex® Iodindikator

0210293590 0210293591
ICNA0210293590EA 83.3 EUR
ICNA0210293590 ICNA0210293591
Stärke, löslich (aus Kartoffel), Pulver, Reagenzqualität
Stärke, löslich

Substances reducing by Fehlings solution as maltose: 0,059%.


Soluble as 2% solution in boiling water.


Bitte beachten Research Use Only (RUO).

Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
Merck Index: 13,08878

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity Test Passes
Source Potato
FTIR Conforms to Standard
Moisture Content 20%
pH (2% aq soln) 5 - 7


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR