Bromthymolblau Natriumsalz, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
0215052405
0215052425
ICNA0215052405EA
35.9
EUR
ICNA0215052405
ICNA0215052425
Bromthymolblau Natriumsalz, Pulver
Bromthymolblau Natriumsalz
Formel:
C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S |
MDL:
MFCD00077263 CAS-Nummer: 34722-90-2 |