(4-Hydroxyphenyl)essigsäure

Lieferant: MP Biomedicals
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxyphenylacetic Acid

0215130305
ICNA0215130305EA 26.5 EUR
ICNA0215130305
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
(4-Hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄(OH))CH₂COOH
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004347
CAS-Nummer: 156-38-7
EINECS: 205-851-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR