Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Lieferant: MP Biomedicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
N,N-Bis(3-D-gluconamidopropyl)cholamide
0215229001
ICNA0215229001EA
236
EUR
ICNA0215229001
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamid)
Formel:
C₄₂H₇₅N₃O₁₆ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00082541 CAS-Nummer: 86303-22-2 |