MES Natriumsalz , weißes Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme: MES Na, Natrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonat, 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Natriumsalz
0215245410
ICNA0215245410EA 32.5 EUR
ICNA0215245410
MES Natriumsalz , weißes Pulver
MES Natriumsalz
Solubility (10% aq soln): clear solution.
Solubility (10% aq soln): clear solution.
Bitte beachten Research Use Only (RUO).
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molecular Weight: 217.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq. soln) 8.5 - 10.4
Moisture Content ≤9%