Tween® 85 (Polysorbat)
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Polyoxyethylenesorbitan Trioleate
0215248780
0215248790
ICNA0215248780EA
29.6
EUR
ICNA0215248780
ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbat)
Tween® 85 (Polysorbat)
Dichte:
1.02 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01779641 CAS-Nummer: 9005-70-3 |