Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat

Lieferant: MP Biomedicals
Gefahr

Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III) Trihydrat, Tetrachlorgoldsäure Trihydrat

0215252601
ICNA0215252601EA 212 EUR
ICNA0215252601
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Tetrachlorgold(III)säure Trihydrat
Formel: HAuCl₄·3H₂O
Molecular Weight: 393.83 g/mol
Schmelzpunkt: 30
Dichte: 3.9 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149904
CAS-Nummer: 16961-25-4
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR