Strontiumchlorid Hexahydrat, kristallines Pulver ACS
Lieferant: MP Biomedicals
0215258390
ICNA0215258390EA 111 EUR
ICNA0215258390
Strontiumchlorid Hexahydrat, kristallines Pulver ACS
Strontiumchlorid Hexahydrat
Formel: SrCl₂·6H₂O
Molecular Weight: 266,62 g/mol
MDL: MFCD00149865
CAS-Nummer: 10025-70-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Synonyms Strontium Dichloride Hexahydrate
Form White, Hard Packed, Crystalline Powder
Storage Store at Room Temperature (15 - 30 °C)
Assay 99,0 - 103,0%
Heavy Metals NMT 0,0005% ; Iron NMT 0,0005%
Insoluble Matter NMT 0,005%
pH 5,0 - 7,0 (5% sol)
Sulfate NMT 0,001%
Barium NMT 0,05%
calcium NMT 0,05%
Magnesium NMT 0,0002%