Kupfer(II)nitrat Trihydrat, Pulver
Lieferant: MP Biomedicals
Synonyme:
Kupferdinitrat Trihydrat
0215350180
0215350190
ICNA0215350180EA
34.5
EUR
ICNA0215350180
ICNA0215350190
Kupfer(II)nitrat Trihydrat, Pulver
Kupfer(II)nitrat Trihydrat
Formel:
Cu(NO₃)₂·3H₂O |
MDL:
MFCD00149671 CAS-Nummer: 10031-43-3 UN: 1477 ADR: 5.1,II |